重要文件
40426
Sigma-Aldrich
(氯甲基)聚苯乙烯
extent of labeling: ~3.4 mmol/g Cl loading
同義詞:
Merrifield 树脂
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
標籤範圍
~3.4 mmol/g Cl loading
基質
(crosslinked with 2% DVB)
粒徑
200-400 mesh
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI 密鑰
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)