文件
403601
Supelco
硅胶
high-purity grade, pore size 100 Å, 70-230 mesh
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352309
PubChem物質ID:
等級
high-purity grade
製造商/商標名
EMD Millipore®
粒徑
63-200 μm
70-230 mesh
孔徑
100 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
适用于低压液相色谱。
特點和優勢
与标准 60Å 的硅胶相比,该硅胶的孔径允许通过更大的溶质分子和键合试剂。
法律資訊
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)