重要文件
393371
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octan-1-ol
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H24O
CAS號碼:
分子量::
196.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
solid
mp
60-62 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC12CCC(O)(CC1)CC2
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-12-6-9-13(14,10-7-12)11-8-12/h14H,2-11H2,1H3
InChI 密鑰
GXILFILMRJBMSD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)