文件
39280
Sigma-Aldrich
4-(二甲氨基)三苯基膦
purum, ≥95.0% (GC)
同義詞:
4-(Dimethylamino)triphenylphosphine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NC6H4P(C6H5)2
CAS號碼:
分子量::
305.35
Beilstein:
916331
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥95.0% (GC)
mp
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h3-16H,1-2H3
InChI 密鑰
GOEGBJDTWXTPHP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Catalyst for:
  • Preparation of dicyano(aryl)cyclohexenecarboxylic acid esters via regioselective annulation
  • Diastereoselective cycloaddition of styrenyl allenoates
  • Interfacial carbonylation of methylbenzyl bromide
  • Hydroformylation of octene
Reducing agent for selectivity of disulfide-internally linked peptide-nucleic acid cleavage
其他說明
可通过酸洗轻易地移除在 Wittig 和 Mitsunobu 反应中形成的氧化膦反应产物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M. von Itzstein et al.
Synthetic Communications, 20, 2049-2049 (1990)
P.B. Kay, S. Trippet
Journal of the Chemical Society, 1813-1813 (1985)