重要文件
392359
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Dimethylamino)styryl]benzothiazole
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H16N2S
CAS號碼:
分子量::
280.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
203-205 °C (lit.)
λmax
397 nm
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H16N2S/c1-19(2)14-10-7-13(8-11-14)9-12-17-18-15-5-3-4-6-16(15)20-17/h3-12H,1-2H3/b12-9+
InChI 密鑰
MVMOMSLTZMMLJR-FMIVXFBMSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)