重要文件
38828
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9F3O4
CAS號碼:
分子量::
274.19
Beilstein:
8327618
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
for fluorescence
化驗
≥98.0% (TLC)
mp
158-159 °C (lit.)
溶解度
DMF: soluble
DMSO: soluble
螢光
λex 358 nm; λem 490 nm in DMSO
適合性
suitable for fluorescence
SMILES 字串
COc1cc2OC(=O)C=C(c2cc1OC)C(F)(F)F
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)