重要文件
38399
Sigma-Aldrich
氟磷酸二异丙酯
≥97.0% (GC)
同義詞:
DFP, DIFP, 二异丙基氟磷酸酯, 氟代磷酸二异丙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)2CHO]2POF
CAS號碼:
分子量::
184.15
Beilstein:
1723307
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
0.58 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
62 °C/9 mmHg (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
丝氨酸蛋白酶和乙酰胆碱酯酶的强效抑制剂;抑制组织蛋白酶 G、胆碱脂酶、凝血因子 Xa、白细胞弹性蛋白酶、胰弹性蛋白酶、组织激肽释放酶、血纤维蛋白熔酶、枯草杆菌蛋白酶以及凝血酶。抑制由篦麻毒素和细菌毒素诱导的细胞凋亡。
丝氨酸蛋白酶(如胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶)和乙酰胆碱酯酶的强效抑制剂;还抑制组织蛋白酶 G、胆碱脂酶、凝血因子 Xa、白细胞弹性蛋白酶、胰弹性蛋白酶、组织激肽释放酶、血纤维蛋白熔酶、枯草杆菌蛋白酶以及凝血酶。乙酰胆碱酯酶的抑制作用使该化合物具有特别强的毒性。抑制由篦麻毒素和细菌毒素诱导的细胞凋亡。
分析報告
使用浓度通常为 0.10mM。苯甲基磺酰氟 (PMSF) 是一种更安全的丝氨酸蛋白酶替代抑制剂。
其他說明
Potent inhibitor of chymotrypsin and other enzymes (e.g. serine hydrolases); Inhibition of carboxypeptidase but not DAP I
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J.K. McDonald et al.
Methods in Enzymology, XV(B), 275-275 (1972)
A molecular probe for the highly selective chromogenic detection of DFP, a mimic of Sarin and Soman nerve agents.
Raúl Gotor et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(43), 11994-11997 (2011-09-17)
Yonggang Li et al.
Toxicology and applied pharmacology, 262(2), 194-204 (2012-05-16)
Current medical countermeasures against organophosphate (OP) nerve agents are effective in reducing mortality, but do not sufficiently protect the CNS from delayed brain damage and persistent neurological symptoms. In this study, we examined the efficacy of neuregulin-1 (NRG-1) in protecting
J.A. Cohen et al.
Methods in Enzymology, XI, 686-686 (1967)
Marko S Todorovic et al.
Epilepsy research, 101(3), 268-276 (2012-05-15)
Organophosphates (OPs) inhibit the enzyme cholinesterase and cause accumulation of acetylcholine, and are known to cause seizures and status epilepticus (SE) in humans. The animal models of SE caused by organophosphate analogs of insecticides are not well characterized. SE caused