文件
38325
Supelco
21-氯-9-氟-11β-羟基-16-甲基孕甾-1,4,16-三烯-3,20-二酮
≥95.0% (HPLC), pharmaceutical impurity standard
同義詞:
Clobetasol impurity B (PhEur)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H26ClFO3
CAS號碼:
分子量::
392.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤10.0% related substances
≤5.0% solvents
≤5.0% water
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(C(=O)CCl)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]2C1
InChI
1S/C22H26ClFO3/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,24)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-23/h6-7,9,15-16,18,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
YWRGNRUKHBYFTD-QEYSUVLUSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)