重要文件
37009
Supelco
Isouron
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
3-(5-tert-Butyl-3-isoxazolyl)-1,1-dimethylurea
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H17N3O2
CAS號碼:
分子量::
211.26
Beilstein:
1078336
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)C(=O)Nc1cc(on1)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)7-6-8(12-15-7)11-9(14)13(4)5/h6H,1-5H3,(H,11,12,14)
InChI 密鑰
JLLJHQLUZAKJFH-UHFFFAOYSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)