文件
36725
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylmethanol
purum, ≥98.5% (GC)
同義詞:
DCPM-OH
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H12O
CAS號碼:
分子量::
112.17
Beilstein:
2203215
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.5% (GC)
折射率
n20/D 1.464
bp
69 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(C1CC1)C2CC2
其他說明
Protecting group reagent for carboxylic acids; the formed esters are very mildly and selectively cleaved
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
L.A. Carpino et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7718-7718 (1995)