Key Documents
366846
Sigma-Aldrich
1-Docosyl-4-(4-hydroxystyryl)pyridinium bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C35H56BrNO
CAS號碼:
分子量::
586.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
394 nm
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C/c2ccc(O)cc2)cc1
應用
NLO material
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)