Key Documents
363227
Sigma-Aldrich
4,4'-二叠氮-2,2'-芪二磺酸 二钠盐 水合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
N3C6H3(SO3Na)CH=CHC6H3(N3)SO3Na · xH2O
分子量::
466.36 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
173-184 °C (dec.)
SMILES 字串
O.[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=[N+]=N[Na])N=[N+]=N[Na]
InChI
1S/C14H10N6O6S2.2Na.H2O/c15-19-17-11-5-3-9(13(7-11)27(21,22)23)1-2-10-4-6-12(18-20-16)8-14(10)28(24,25)26;;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1+;;;
InChI 密鑰
GQDMQDHXOKHNMS-YOTINIEPSA-L
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)