重要文件
338494
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamaldehyde
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCHO
CAS號碼:
分子量::
203.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
98%
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO/c1-3-14(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-15/h5-11H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI 密鑰
JXXOTBSUZDDHLT-AATRIKPKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)