文件
33586
Supelco
氟尼克辛
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
2-[2-甲基-3-(三氟甲基)苯氨基]烟酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11F3N2O2
CAS號碼:
分子量::
296.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI 密鑰
NOOCSNJCXJYGPE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
氟尼辛是一种强效的非甾体类抗炎药,主要用作消炎药和镇痛剂,用于农场动物中度疼痛和炎症的短期治疗。它还可有效地抑制前列腺素的合成。
氟尼辛被归类为非甾体类抗炎药 (NSAID)。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
氟尼辛可以用作参考标准品,用于 通过高效液相色谱-二极管阵列 (HPLC-DAD)/粒子束质谱 (PB-MS)/大气压电离质谱 (API-MS)和气相色谱-质谱联用(GC-MS) 测定生物样品中的NSAID药物氟尼辛。
氟尼辛可作为分析引用标准品,用于:
  • 通过带有选择性反应监测(SRM)检测的亲水作用液相色谱-电喷雾串联质谱 (HILIC-ESI-MS/MS)测定牛肌肉样品中的氟尼辛。
  • 通过分散-固相萃取 (d-SPE) 和增强的脂质基质去除 (EMR-L),然后使用超高效液相色谱-三重四极杆或四极杆-飞行时间(UHPLC-QqQ 或 UHPLC-Q/TOF)方法结合在多反应监测 (MRM) 检测模式下运行的 ESI-MS/MS 以及具有 SRM 检测模式的 ESI-LC-MS/MS 测定动物组织中的氟尼辛。
  • 采用 ESI-LC-MS/MS 和 MRM 检测模式测定猪肉中的氟尼辛。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Comparison of veterinary drug residue results in animal tissues by ultrahigh-performance liquid chromatography coupled to triple quadrupole or quadrupole-time-of-flight tandem mass spectrometry after different sample preparation methods, including use of a commercial lipid removal product.
Anumol T, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(10), 2639-2653 (2017)
J E Tomlinson et al.
Equine veterinary journal, 37(1), 75-80 (2005-01-18)
Recent studies have shown that flunixin prevented recovery of equine jejunum post ischaemia. However, the use of a purported cyclooxygenase (COX)-2 preferential inhibitor, etodolac, also prevented recovery. These findings may have implications for the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in
Robinson EN and Sprayberry.AK
Current Therapy in Equine Medicine (2009)
Gil L Oreff et al.
Veterinary surgery : VS, 46(7), 962-970 (2017-08-05)
To report the short- and long-term outcomes of surgical management of umbilical infection in foals. Retrospective case series. Foals (n = 65). Medical records (2010-2015) of foals up to 1 month of age, surgically treated for an umbilical infection were reviewed. Short-term
Maddison.EJ, et al.
Small Animal Clinical Pharmacology (2008)