重要文件
32707
Supelco
4-(2-乙基-1-甲基己基)苯酚
analytical standard
同義詞:
3E2-壬基酚异构体, 4-(3-乙基-2-庚基)苯酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24O
CAS號碼:
分子量::
220.35
Beilstein:
10341481
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC(CC)C(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-13(5-2)12(3)14-8-10-15(16)11-9-14/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
GSSYEGRAMDNVJA-UHFFFAOYSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)