文件
32564
Supelco
丁基 4-羟基苯甲酸酯-环-13C 溶液
50 μg/mL in acetone, analytical standard
同義詞:
4-羟基苯甲酸-正丁酯-环-13C 溶液, 对羟苯甲酸丁酯-环13C 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6C5H14O3
CAS號碼:
分子量::
200.18
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
50 μg/mL in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
single component solution
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Certan Vial
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)