重要文件
32394
Supelco
胺苯磺隆
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
Methyl 2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate, Methyl 2-[[[[[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18N6O6S
CAS號碼:
分子量::
410.41
Beilstein:
8165260
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
O=S(C1=C(C(OC)=O)C=CC=C1)(NC(NC2=NC(OCC)=NC(NC)=N2)=O)=O
InChI
1S/C15H18N6O6S/c1-4-27-15-19-12(16-2)17-13(20-15)18-14(23)21-28(24,25)10-8-6-5-7-9(10)11(22)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H3,16,17,18,19,20,21,23)
InChI 密鑰
ZINJLDJMHCUBIP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)