文件
32382
Supelco
Carbuterol acetate
VETRANAL®, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H21N3O3 · C2H4O2
CAS號碼:
分子量::
327.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存條件
under inert gas
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
veterinary
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(CNC(C)(C)C)C1=CC(NC(N)=O)=C(O)C=C1.CC(O)=O
InChI
1S/C13H21N3O3.C2H4O2/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19;1-2(3)4/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19);1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
BEVBPQODLKHLCT-UHFFFAOYSA-N
相關類別
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)