重要文件
309125
Sigma-Aldrich
过氧化钡
−325 mesh, 95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
BaO2
CAS號碼:
分子量::
169.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
eCl@ss:
38110504
PubChem物質ID:
化驗
95%
反應適用性
reagent type: oxidant
粒徑
−325 mesh
SMILES 字串
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
InChI 密鑰
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)