文件
30230
Sigma-Aldrich
L-胱氨酸双烯丙酯 二(甲苯磺酸) 盐
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CHCH2OCOCH(NH2)CH2SSCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.2C7H8O3S
CAS號碼:
分子量::
664.83
Beilstein:
7966375
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
光學活性
[α]20/D −11.5±1°, c = 3% in methanol
mp
175-180 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
其他說明
用于多肽和 N-糖肽的合成;通过 (Ph3P)3RhCl 进行酯的选择性脱封反应
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)