Key Documents
296244
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-3′-methylacetophenone
technical grade, 90%
同義詞:
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 3-Methylresacetophenone, 4-Acetyl-2-methylresorcinol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H2(OH)2COCH3
CAS號碼:
分子量::
166.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
powder or crystals
mp
153-156 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-5-8(11)4-3-7(6(2)10)9(5)12/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI 密鑰
KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)