重要文件
284912
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine 101 hydrate
Dye content ~95 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H30N2O7S2 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
606.71 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, ~95%
λmax
576 nm
SMILES 字串
O.OS(=O)(=O)c1ccc(c(c1)S([O-])(=O)=O)C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78
InChI
1S/C31H30N2O7S2.H2O/c34-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-32-13-3-7-22(28(18)32)30(24)40-31-23-8-4-14-33-12-2-6-19(29(23)33)16-25(27)31;/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,34,35,36,37,38,39);1H2
InChI 密鑰
JFDOOLXVXSTXQQ-UHFFFAOYSA-N
應用
适于用作激光染料
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)