文件
270113
Sigma-Aldrich
发烟硫酸
ACS reagent, 30% free SO3 basis
同義詞:
发烟硫酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2SO4 · (SO3)x
CAS號碼:
分子量::
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
等級
ACS reagent
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 25 °C)
濃度
30% (free SO3)
燃燒殘留物
≤0.002%
顏色
colorless to very light brown
密度
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
nitrate (NO3-): ≤1 ppm
正離子痕跡
As: ≤0.03 ppm
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
SMILES 字串
O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
InChI 密鑰
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)