文件
257397
Sigma-Aldrich
1,4-双(5-苯基-2-恶唑基)苯
≥99%
同義詞:
1,4-双(5-苯基-2-恶唑)苯, 2,2′-(1,4-亚苯基)双(5-苯基恶唑), POPOP, 二(苯基-5-恶唑基-2)-1,4-苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H16N2O2
CAS號碼:
分子量::
364.40
Beilstein:
325741
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥99%
mp
242-246 °C (lit.)
λmax
362 nm
SMILES 字串
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI 密鑰
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
适于用作激光染料
取代透過
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)