文件
24908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
≥98.0% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H7ClNO4P · C7H9N
CAS號碼:
分子量::
354.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C8H7ClNO4P.C7H9N/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8(6)14-15(11,12)13;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-4,10H,(H2,11,12,13);2-5H,8H2,1H3
InChI 密鑰
IUBOLLVEZYFKQN-UHFFFAOYSA-N
相關類別
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
Sales restrictions may apply
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)