重要文件
24020
Sigma-Aldrich
4-氯丁酸乙酯
purum, ≥97.5% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl(CH2)3CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
150.60
Beilstein:
1098810
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
purum
化驗
≥97.5% (GC)
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
186 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Trace Thome et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(4), C701-C713 (2019-07-11)
Chronic kidney disease (CKD) leads to increased skeletal muscle fatigue, weakness, and atrophy. Previous work has implicated mitochondria within the skeletal muscle as a mediator of muscle dysfunction in CKD; however, the mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in CKD are not