Merck
全部照片(3)
文件
235628
Sigma-Aldrich
联氮香兰素
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH=N-]2
CAS號碼:
分子量::
300.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
powder, crystals or chunks
mp
179-181 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)\C=N\N=C\c2ccc(O)c(OC)c2
InChI
1S/C16H16N2O4/c1-21-15-7-11(3-5-13(15)19)9-17-18-10-12-4-6-14(20)16(8-12)22-2/h3-10,19-20H,1-2H3/b17-9+,18-10+
InChI 密鑰
GGQDJSIYHIRXDW-BEQMOXJMSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)