重要文件
22193-U
Hamilton® 注射器,1000系列GASTIGHT®,可移动针头
1002RN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
同義詞:
Gastight Syringe with Removable Needle
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22 ga (bevel tip)
描述
Gastight®
特點
removable needle RN
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 81430
針長
51 mm (2 in.)
容積
2.5 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)