化驗
≥98.0% (TLC)
雜質
≤3% water
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
作用方式
cell wall synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[H][C@]12SCC(C[n+]3ccc(cc3)C(N)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C([O-])=O
一般說明
Chemical structure: ß-lactam