重要文件
21497-U
Hamilton® 注射器,800 系列,固定针头
810N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
材料
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22s ga (bevel tip)
描述
Microliter
特點
needle type N (cemented)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 84858
針長
51 mm (2 in.)
容積
100 μL
相容性
for use with Hamilton 810N (cemented needle)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 质量指标与 700 系列相同,并具有其他优点
  • 延长的金属柄部可以拆卸,并且维护方便
  • 活塞杆抗弯曲
  • 精确度达到总容积的 ±1% 以内
  • 温度限值:固定针头为 50°C,可拆卸针头为 115°C
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)