重要文件
201804
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 99
Dye content 40 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H13CrN4NaO8S
CAS號碼:
分子量::
496.35
顏色索引編號:
13900
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 40%
λmax
450 nm
SMILES 字串
[Na+].CC1=C(\N=N\c2cc(cc(c2O[Cr](O)O1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H14N4O8S.Cr.Na.H2O/c1-9(21)14(16(23)17-10-5-3-2-4-6-10)19-18-12-7-11(20(24)25)8-13(15(12)22)29(26,27)28;;;/h2-8,21-22H,1H3,(H,17,23)(H,26,27,28);;;1H2/q;+3;+1;/p-4/b14-9-,19-18+;;;
InChI 密鑰
XEAHZUQHDDJSJW-OLHDMKQDSA-J
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)