文件
18960
Sigma-Aldrich
1,4-丁二醇
purum, ≥98.0% (GC)
同義詞:
1,4-二羟基丁烷, 丁撑二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO(CH2)4OH
CAS號碼:
分子量::
90.12
Beilstein:
1633445
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
蒸汽密度
3.1 (vs air)
等級
purum
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
698 °F
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.446
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
273.2 °F - closed cup
閃點(°C)
134 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)