蒸汽密度
1.2 (37 °C, vs air)
自燃溫度
997 °F
分子量
average Mn 20,000 (Typical)
average Mw 60,000 (Typical)
成份
solids, 25-30 wt. %
濃度
25 wt. % in toluene
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
轉變溫度
Tg -49 °C
形式
single component solution
SMILES 字串
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
单位重量不包括溶剂重量。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup