重要文件
15134
Sigma-Aldrich
Boc-Met-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
同義詞:
Boc-L-methionine 4-nitrophenyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H22N2O6S
CAS號碼:
分子量::
370.42
Beilstein:
1895970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)