重要文件
13904
Sigma-Aldrich
碳酸锶
≥96%, white
同義詞:
Strontium(II) carbonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
SrCO3
CAS號碼:
分子量::
147.63
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
化驗
≥96%
顏色
white
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
正離子痕跡
Ba: ≤1.5%
Ca: ≤2000 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)