重要文件
12752
Supelco
二苯甲酮
同義詞:
NSC 8077, 二苯基甲酮, 二苯基酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2CO
CAS號碼:
分子量::
182.22
Beilstein:
1238185
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
20121904
蒸汽壓力
1 mmHg ( 108 °C)
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
47.6-48.6 °C (DSC)
SMILES 字串
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)