重要文件
11062
Sigma-Aldrich
(−)-Aristolene
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
同義詞:
(1R,2S,4R,11R)-1,3,3,11-Tetramethyltri-cyclo[5.4.0.02.4]undec-6-ene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24
CAS號碼:
分子量::
204.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
purum
化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −93±2°, c = 1% in ethanol
折射率
n20/D 1.503
bp
251-253 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CCCC2=CC[C@@H]3[C@@H](C3(C)C)[C@@]12C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)