文件
09807
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-allyl-Gly-OH
≥96.0% (HPLC)
同義詞:
(R)-2-(Fmoc-氨基)-4-戊烯酸, Fmoc-D-2-烯丙基甘氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H19NO4
CAS號碼:
分子量::
337.37
Beilstein:
7389283
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
InChI 密鑰
YVBLQCANYSFEBN-GOSISDBHSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)