文件
09317
Sigma-Aldrich
对氨基苯胂酸
purum, ≥98.0% (T)
同義詞:
4-氨基苯胂酸, 胂酸苯胺, 胺苯胂酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8AsNO3
CAS號碼:
分子量::
217.05
Beilstein:
1102334
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (T)
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)