重要文件
08123
1-Decanesulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)9SO2Cl
CAS號碼:
分子量::
240.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
SMILES 字串
CCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H21ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3
InChI 密鑰
WCKKWABZCCKDTN-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)