重要文件
06965
Sigma-Aldrich
3-氨基苯甲酸叔丁酯
≥97.0% (NT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H15NO2
CAS號碼:
分子量::
193.24
Beilstein:
2717992
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (NT)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to light beige
mp
76-78 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7H,12H2,1-3H3
InChI 密鑰
YGIRNXMYJLWFLH-UHFFFAOYSA-N
其他說明
制备正交保护假肽平台的结构单元
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
P.H. Rasmussen et al.
Tetrahedron Letters, 40, 3511-3511 (1999)