化驗
≥95.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99.0%
應用
clinical testing
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C[C@H](OC(CCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
相關類別
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3