重要文件
06060
Sigma-Aldrich
烯丙基苯基硫醚
≥96.5% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CHCH2SC6H5
CAS號碼:
分子量::
150.24
Beilstein:
1856940
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥96.5% (GC)
折射率
n20/D 1.572
bp
223-225 °C (lit.)
密度
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CCSc1ccccc1
InChI
1S/C9H10S/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
InChI 密鑰
QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)