等級
for GC derivatization
品質等級
形狀
liquid
品質
LiChropur™
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
濃度
~10% in ethanol (~1.3 M)
技術
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.852 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup