文件
05102
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-氟-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
(S)-3-(Boc-氨基)-3-(4-氟苯基)丙酸, Boc-4-氟-D-β-苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H18FNO4
CAS號碼:
分子量::
283.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
顏色
white
mp
110-116 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
WRVBNEFIXONNFA-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)