重要文件
04954
Sigma-Aldrich
RBS Sericlean
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103206
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
ion chromatography: suitable
密度
1.16 g/mL at 20 °C
法律資訊
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)