文件
04490590
芹菜素7-葡萄糖醛酸苷
primary reference standard
同義詞:
Apigenin 7-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H18O11
CAS號碼:
分子量::
446.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
應用
food and beverages
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI 密鑰
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)