化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
分析報告
LC-MS identity conforms
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2