重要文件
03661
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homomet-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
(R)-3-(Boc-氨基)-5-(甲硫基)戊酸, Boc-L-β-高甲硫氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H21NO4S
CAS號碼:
分子量::
263.35
Beilstein:
8319678
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder with small lumps
顏色
white
mp
81-83 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CSCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(5-6-17-4)7-9(13)14/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
HBFKPNZCUUZRLA-QMMMGPOBSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)