About This Item
線性公式:
(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2FeNa · xH2O
CAS號碼:
分子量::
367.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
12-14% (Fe basis)
形狀
powder or crystals
成份
Fe, 12-14%
反應適用性
reagent type: chelator
雜質
≤15.0% Loss on drying
溶解度
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
SMILES 字串
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
InChI 密鑰
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
乙二胺四乙酸铁(III)钠盐水合物用于电渗流泵(LVSEP)的大容量堆放和受污染地下水的修复。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
Oxidative and reductive pathways in iron-ethylenediaminetetraacetic acid?activated persulfate systems.
Ahmad M, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 138(4), 411-418 (2011)
Large?volume sample stacking for analysis of ethylenediaminetetraacetic acid by capillary electrophoresis.
Zhu Z, et al.
Electrophoresis, 23(17), 2880-2887 (2002)